Documentos Principais
SAB5701978
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2I Antibody, clone 5B6D1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
GTF2I, BAP135, BTKAP1, DIWS, GTFII-I, IB291, SPIN, TFII-I, WBS, WBSCR6, general transcription factor IIi
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
5B6D1, monoclonal
application:
IHC
reatividade de espécies:
human, rat, rat
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5B6D1, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAQVAMSTLPVEDEESSESRMVVTFLMSALESMCKELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQAN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GTF2I(2969)
Descrição geral
This gene encodes a phosphoprotein containing six characteristic repeat motifs. The encoded protein binds to the initiator element (Inr) and E-box element in promoters and functions as a regulator of transcription. This locus, along with several other neighboring genes, is deleted in Williams-Beuren syndrome. There are many closely related genes and pseudogenes for this gene on chromosome 7. This gene also has pseudogenes on chromosomes 9, 13, and 21. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GTF2I (P78347).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)