Documentos
SAB5701975
Sigma-Aldrich
Anti-PGD Antibody, clone 9A2M7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
PGD, 6PGD, phosphogluconate dehydrogenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9A2M7, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
49 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PELQNLLLDDFFKSAVENCQDSWRRAVSTGVQAGIPMPCFTTALSFYDGYRHEMLPASLIQAQRDYFGAHTYELLAKPGQFIHTNWTGHGGTVSSSSYNA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PGD(5226)
Descrição geral
6-phosphogluconate dehydrogenase is the second dehydrogenase in the pentose phosphate shunt. Deficiency of this enzyme is generally asymptomatic, and the inheritance of this disorder is autosomal dominant. Hemolysis results from combined deficiency of 6-phosphogluconate dehydrogenase and 6-phosphogluconolactonase suggesting a synergism of the two enzymopathies. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 384-483 of human PGD (P52209).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1