Documentos Principais
SAB5701971
Sigma-Aldrich
Anti-Hsc70/HSPA8 Antibody, clone 0J2Z9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HEL-33, HEL-S-72p, HSC54, HSC70, HSC71, HSP71, HSP73, HSPA10, LAP-1, LAP1, NIP71
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0J2Z9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
71 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
FNMKATVEDEKLQGKINDEDKQKILDKCNEIINWLDKNQTAEKEEFEHQQKELEKVCNPIITKLYQSAGGMPGGMPGGFPGGGAPPSGGASSGPTIEEVD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPA8(3312)
Descrição geral
This gene encodes a member of the heat shock protein 70 family, which contains both heat-inducible and constitutively expressed members. This protein belongs to the latter group, which are also referred to as heat-shock cognate proteins. It functions as a chaperone, and binds to nascent polypeptides to facilitate correct folding. It also functions as an ATPase in the disassembly of clathrin-coated vesicles during transport of membrane components through the cell. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2011]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 547-646 of human Hsc70/HSPA8 (P11142).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)