Documentos Principais
SAB5701937
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MCM2-S139 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.34 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer139)
Informações sobre genes
human ... MCM2(4171)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are involved in the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. This protein forms a complex with MCM4, 6, and 7, and has been shown to regulate the helicase activity of the complex. This protein is phosphorylated, and thus regulated by, protein kinases CDC2 and CDC7. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found, but the full-length nature of some variants has not been defined.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around S139 of human MCM2.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)