Documentos Principais
SAB5701897
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EZR-T567/RDX-T564/MSN-T558 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
2.06 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr567/pThr564/pThr558)
Descrição geral
The cytoplasmic peripheral membrane protein encoded by this gene functions as a protein-tyrosine kinase substrate in microvilli. As a member of the ERM protein family, this protein serves as an intermediate between the plasma membrane and the actin cytoskeleton. This protein plays a key role in cell surface structure adhesion, migration and organization, and it has been implicated in various human cancers. A pseudogene located on chromosome 3 has been identified for this gene. Alternatively spliced variants have also been described for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T567/T564/T558 of human EZR/RDX/MSN.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)