Documentos Principais
SAB5701892
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IKKγ-S376 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.669,00
R$ 3.669,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.669,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.669,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
0.86 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer376)
Informações sobre genes
human ... IKBKG(8517)
Descrição geral
This gene encodes the regulatory subunit of the inhibitor of kappaB kinase (IKK) complex, which activates NF-kappaB resulting in activation of genes involved in inflammation, immunity, cell survival, and other pathways. Mutations in this gene result in incontinentia pigmenti, hypohidrotic ectodermal dysplasia, and several other types of immunodeficiencies. A pseudogene highly similar to this locus is located in an adjacent region of the X chromosome. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S376 of human IKKγ.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)