Documentos Principais
SAB5701761
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CARM1-S228 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.896,00
R$ 2.896,00
Previsão de entrega em20 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.896,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.896,00
Previsão de entrega em20 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.59 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer228)
Informações sobre genes
human ... CARM1(10498)
Descrição geral
This gene belongs to the protein arginine methyltransferase (PRMT) family. The encoded enzyme catalyzes the methylation of guanidino nitrogens of arginyl residues of proteins. The enzyme acts specifically on histones and other chromatin-associated proteins and is involved in regulation of gene expression. The enzyme may act in association with other proteins or within multi-protein complexes and may play a role in cell type-specific functions and cell lineage specification. A related pseudogene is located on chromosome 9.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S228 of human CARM1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)