Documentos Principais
SAB5701745
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STAT5A-Y694 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.896,00
R$ 2.896,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.896,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.896,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.93 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr694)
Informações sobre genes
human ... STAT5A(6776)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the STAT family of transcription factors. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. This protein is activated by, and mediates the responses of many cell ligands, such as IL2, IL3, IL7 GM-CSF, erythropoietin, thrombopoietin, and different growth hormones. Activation of this protein in myeloma and lymphoma associated with a TEL/JAK2 gene fusion is independent of cell stimulus and has been shown to be essential for tumorigenesis. The mouse counterpart of this gene is found to induce the expression of BCL2L1/BCL-X(L), which suggests the antiapoptotic function of this gene in cells. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around Y694 of human STAT5A (NP_001275647.1).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)