Key Documents
SAB5701729
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-c-Jun-S73 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.47 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer73)
Informações sobre genes
human ... JUN(3725)
Descrição geral
This gene is the putative transforming gene of avian sarcoma virus 17. It encodes a protein which is highly similar to the viral protein, and which interacts directly with specific target DNA sequences to regulate gene expression. This gene is intronless and is mapped to 1p32-p31, a chromosomal region involved in both translocations and deletions in human malignancies.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around S73 of human c-Jun (NP_002219.1).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1