Documentos Principais
SAB5701719
Sigma-Aldrich
Anti-WDR77 antibody produced in mouse
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.669,00
R$ 3.669,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.669,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.669,00
Previsão de entrega em12 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1.51 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WDR77(79084)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is an androgen receptor coactivator that forms a complex with protein arginine methyltransferase 5, which modifies specific arginines to dimethylarginines in several spliceosomal Sm proteins. The encoded protein may be involved in the early stages of prostate cancer, with most of the protein being nuclear-localized in benign cells but cytoplasmic in cancer cells. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Imunogênio
Recombinant protein of human WDR77
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)