Key Documents
SAB5701695
Sigma-Aldrich
Anti-LIN28B antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.53 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIN28B(389421)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the lin-28 family, which is characterized by the presence of a cold-shock domain and a pair of CCHC zinc finger domains. This gene is highly expressed in testis, fetal liver, placenta, and in primary human tumors and cancer cell lines. It is negatively regulated by microRNAs that target sites in the 3' UTR, and overexpression of this gene in primary tumors is linked to the repression of let-7 family of microRNAs and derepression of let-7 targets, which facilitates cellular transformation. [provided by RefSeq, Jun 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human LIN28B
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1