Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5701688
Sigma-Aldrich
Anti-SOCS2 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em30 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SOCS2(8835)
Descrição geral
This gene encodes a member of the suppressor of cytokine signaling (SOCS) family. SOCS family members are cytokine-inducible negative regulators of cytokine receptor signaling via the Janus kinase/signal transducer and activation of transcription pathway (the JAK/STAT pathway). SOCS family proteins interact with major molecules of signaling complexes to block further signal transduction, in part, by proteasomal depletion of receptors or signal-transducing proteins via ubiquitination. The expression of this gene can be induced by a subset of cytokines, including erythropoietin, GM-CSF, IL10, interferon (IFN)-gamma and by cytokine receptors such as growth horomone receptor. The protein encoded by this gene interacts with the cytoplasmic domain of insulin-like growth factor-1 receptor (IGF1R) and is thought to be involved in the regulation of IGF1R mediated cell signaling. This gene has pseudogenes on chromosomes 20 and 22. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human SOCS2
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)