Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5701671
Sigma-Aldrich
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
0.48 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KHSRP(8570)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The KHSRP gene encodes a multifunctional RNA-binding protein implicated in a variety of cellular processes, including transcription, alternative pre-mRNA splicing, and mRNA localization (Min et al., 1997 [PubMed 9136930]; Gherzi et al., 2004 [PubMed 15175153]).[supplied by OMIM, Apr 2010]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human KHSRP
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)