Documentos Principais
SAB5701663
Sigma-Aldrich
Anti-MBD3 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
1.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBD3(53615)
Descrição geral
DNA methylation is the major modification of eukaryotic genomes and plays an essential role in mammalian development. This gene belongs to a family of nuclear proteins which are characterized by the presence of a methyl-CpG binding domain (MBD). The encoded protein is a subunit of the NuRD, a multisubunit complex containing nucleosome remodeling and histone deacetylase activities. Unlike the other family members, the encoded protein is not capable of binding to methylated DNA. The protein mediates the association of metastasis-associated protein 2 with the core histone deacetylase complex. Alternative splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human MBD3
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)