Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB5701644
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH1L1 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.896,00
R$ 2.896,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.896,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.896,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALDH1L1(10840)
Descrição geral
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+), and water to tetrahydrofolate, NADPH, and carbon dioxide. The encoded protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family. Loss of function or expression of this gene is associated with decreased apoptosis, increased cell motility, and cancer progression. There is an antisense transcript that overlaps on the opposite strand with this gene locus. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human ALDH1L1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)