Documentos
SAB5701506
Sigma-Aldrich
Anti-TMEFF2 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, human
concentração
0.43 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TMEFF2(23671)
Descrição geral
This gene encodes a member of the tomoregulin family of transmembrane proteins. This protein has been shown to function as both an oncogene and a tumor suppressor depending on the cellular context and may regulate prostate cancer cell invasion. Multiple soluble forms of this protein have been identified that arise from both an alternative splice variant and ectodomain shedding. Additionally, this gene has been found to be hypermethylated in multiple cancer types. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2015]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human TMEFF2
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1