Documentos Principais
SAB5701505
Sigma-Aldrich
Anti-Monoamine Oxidase A (MAOA) antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.547,00
R$ 3.547,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.547,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.547,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
0.58 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAOA(4128)
Descrição geral
This gene is one of two neighboring gene family members that encode mitochondrial enzymes which catalyze the oxidative deamination of amines, such as dopamine, norepinephrine, and serotonin. Mutation of this gene results in Brunner syndrome. This gene has also been associated with a variety of other psychiatric disorders, including antisocial behavior. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed. [provided by RefSeq, Jul 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Monoamine Oxidase A (MAOA) (MAOA)
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)