Documentos
SAB5701495
Sigma-Aldrich
Anti-CDCA5 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
0.85 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDCA5(113130)
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human CDCA5
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1