Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB5701489
Sigma-Aldrich
Anti-KHDRBS1/Sam68 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
0.3 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KHDRBS1(10657)
Descrição geral
This gene encodes a member of the K homology domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associated protein family. The encoded protein appears to have many functions and may be involved in a variety of cellular processes, including alternative splicing, cell cycle regulation, RNA 3'-end formation, tumorigenesis, and regulation of human immunodeficiency virus gene expression. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human KHDRBS1/KHDRBS1/Sam68
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)