Key Documents
SAB5701477
Sigma-Aldrich
Anti-U1A/SNRPA antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNRPA(6626)
Descrição geral
The protein encoded by this gene associates with stem loop II of the U1 small nuclear ribonucleoprotein, which binds the 5' splice site of precursor mRNAs and is required for splicing. The encoded protein autoregulates itself by polyadenylation inhibition of its own pre-mRNA via dimerization and has been implicated in the coupling of splicing and polyadenylation. [provided by RefSeq, Oct 2010]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human U1A/SNRPA
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1