Pular para o conteúdo
Merck
Todas as fotos(5)

Documentos Principais

SAB5701470

Sigma-Aldrich

Anti-SHIP1 antibody produced in rabbit

Faça loginpara ver os preços organizacionais e de contrato


About This Item

Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41

fonte biológica

rabbit

Nível de qualidade

tipo de produto de anticorpo

primary antibodies

clone

monoclonal

Formulário

liquid

reatividade de espécies

mouse, human, rat

concentração

0.79 mg/mL

técnica(s)

immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000

nº de adesão UniProt

Condições de expedição

wet ice

temperatura de armazenamento

−20°C

modificação pós-traducional do alvo

unmodified

Informações sobre genes

human ... INPP5D(3635)

Descrição geral

This gene is a member of the inositol polyphosphate-5-phosphatase (INPP5) family and encodes a protein with an N-terminal SH2 domain, an inositol phosphatase domain, and two C-terminal protein interaction domains. Expression of this protein is restricted to hematopoietic cells where its movement from the cytosol to the plasma membrane is mediated by tyrosine phosphorylation. At the plasma membrane, the protein hydrolyzes the 5' phosphate from phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate and inositol-1,3,4,5-tetrakisphosphate, thereby affecting multiple signaling pathways. The protein is also partly localized to the nucleus, where it may be involved in nuclear inositol phosphate signaling processes. Overall, the protein functions as a negative regulator of myeloid cell proliferation and survival. Mutations in this gene are associated with defects and cancers of the immune system. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2014]

Imunogênio

A synthesized peptide derived from human SHIP11

forma física

Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.

Não está encontrando o produto certo?  

Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.

Código de classe de armazenamento

12 - Non Combustible Liquids

Classe de risco de água (WGK)

WGK 1

Ponto de fulgor (°F)

Not applicable

Ponto de fulgor (°C)

Not applicable


Escolha uma das versões mais recentes:

Certificados de análise (COA)

Lot/Batch Number

Não está vendo a versão correta?

Se precisar de uma versão específica, você pode procurar um certificado específico pelo número do lote ou da remessa.

Já possui este produto?

Encontre a documentação dos produtos que você adquiriu recentemente na biblioteca de documentos.

Visite a Biblioteca de Documentos

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica