Documentos Principais
SAB5701456
Sigma-Aldrich
Anti-EHD1 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em18 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em18 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.28 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EHD1(10938)
Descrição geral
This gene belongs to a highly conserved gene family encoding EPS15 homology (EH) domain-containing proteins. The protein-binding EH domain was first noted in EPS15, a substrate for the epidermal growth factor receptor. The EH domain has been shown to be an important motif in proteins involved in protein-protein interactions and in intracellular sorting. The protein encoded by this gene is thought to play a role in the endocytosis of IGF1 receptors. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2013]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human EHD1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)