Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
SAB5701408
Sigma-Aldrich
Anti-STK39 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
0.54 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STK39(27347)
Descrição geral
This gene encodes a serine/threonine kinase that is thought to function in the cellular stress response pathway. The kinase is activated in response to hypotonic stress, leading to phosphorylation of several cation-chloride-coupled cotransporters. The catalytically active kinase specifically activates the p38 MAP kinase pathway, and its interaction with p38 decreases upon cellular stress, suggesting that this kinase may serve as an intermediate in the response to cellular stress. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human STK39
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1