Documentos Principais
SAB5701406
Sigma-Aldrich
Anti-SMYD3 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.896,00
R$ 2.896,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.896,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.896,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1.55 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMYD3(64754)
Descrição geral
This gene encodes a histone methyltransferase which functions in RNA polymerase II complexes by an interaction with a specific RNA helicase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2011]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human SMYD3
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)