Documentos Principais
SAB5701369
Sigma-Aldrich
Anti-sestrin 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.83 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SESN1(27244)
Descrição geral
This gene encodes a member of the sestrin family. Sestrins are induced by the p53 tumor suppressor protein and play a role in the cellular response to DNA damage and oxidative stress. The encoded protein mediates p53 inhibition of cell growth by activating AMP-activated protein kinase, which results in the inhibition of the mammalian target of rapamycin protein. The encoded protein also plays a critical role in antioxidant defense by regenerating overoxidized peroxiredoxins, and the expression of this gene is a potential marker for exposure to radiation. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2010]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human sestrin 1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1