Documentos Principais
SAB5701220
Sigma-Aldrich
Anti-P4HB antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... P4HB(5034)
Descrição geral
This gene encodes the beta subunit of prolyl 4-hydroxylase, a highly abundant multifunctional enzyme that belongs to the protein disulfide isomerase family. When present as a tetramer consisting of two alpha and two beta subunits, this enzyme is involved in hydroxylation of prolyl residues in preprocollagen. This enzyme is also a disulfide isomerase containing two thioredoxin domains that catalyze the formation, breakage and rearrangement of disulfide bonds. Other known functions include its ability to act as a chaperone that inhibits aggregation of misfolded proteins in a concentration-dependent manner, its ability to bind thyroid hormone, its role in both the influx and efflux of S-nitrosothiol-bound nitric oxide, and its function as a subunit of the microsomal triglyceride transfer protein complex.
Imunogênio
Recombinant protein of human P4HB.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)