Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5701053
Sigma-Aldrich
Anti- SND1 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.162,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.162,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
2.57 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SND1(27044)
Descrição geral
This gene encodes a transcriptional co-activator that interacts with the acidic domain of Epstein-Barr virus nuclear antigen 2 (EBNA 2), a transcriptional activator that is required for B-lymphocyte transformation. Other transcription factors that interact with this protein are signal transducers and activators of transcription, STATs. This protein is also thought to be essential for normal cell growth. A similar protein in mammals and other organisms is a component of the RNA-induced silencing complex (RISC). [provided by RefSeq, Jul 2016]
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-285 of human SND1 (NP_055205.2).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)