Documentos Principais
SAB5701046
Sigma-Aldrich
Anti-PEBP1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
0.15 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PEBP1(5037)
Descrição geral
This gene encodes a member of the phosphatidylethanolamine-binding family of proteins and has been shown to modulate multiple signaling pathways, including the MAP kinase (MAPK), NF-kappa B, and glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) signaling pathways. The encoded protein can be further processed to form a smaller cleavage product, hippocampal cholinergic neurostimulating peptide (HCNP), which may be involved in neural development. This gene has been implicated in numerous human cancers and may act as a metastasis suppressor gene. Multiple pseudogenes of this gene have been identified in the genome. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human PEBP1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)