SAB5700990
Anti-LOX antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
R$ 3.547,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.547,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.45 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LOX(4015)
1 of 4
Este Item | ABT112 | SAB5700651 | SAB5701612 |
---|---|---|---|
clone monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Gene Information human ... LOX(4015) | Gene Information human ... LOX(4015) | Gene Information human ... TGFBR1(7046) | Gene Information human ... ECE1(1889) |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
form liquid | form - | form buffered aqueous solution | form liquid |
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)