Documentos Principais
SAB5700802
Sigma-Aldrich
Anti-GFRA1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
GDNFR, GDNFRA, GFR-ALPHA-1, GFRA1, RET1L, RETL1, TRNR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
50
51
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.37 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFRA1(2674)
Descrição geral
This gene encodes a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor receptor (GDNFR) family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate the mature receptor. Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) and neurturin (NTN) are two structurally related, potent neurotrophic factors that play key roles in the control of neuron survival and differentiation. This receptor is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked cell surface receptor for both GDNF and NTN, and mediates activation of the RET tyrosine kinase receptor. This gene is a candidate gene for Hirschsprung disease. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-280 of human GFRA1 (NP_665736.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)