Documentos Principais
SAB5700611
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
ALXDRD, GFAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Anti-GFAP antibody produced in rabbit,
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
49
50
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
2.32 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
Descrição geral
This gene encodes one of the major intermediate filament proteins of mature astrocytes. It is used as a marker to distinguish astrocytes from other glial cells during development. Mutations in this gene cause Alexander disease, a rare disorder of astrocytes in the central nervous system. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300 to the C-terminus of human GFAP (NP_002046.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. こんにちは、マウスのアストロサイトにおけるGFAP含有量を測定したいと考えています。免疫蛍光法を使用する予定で、現在Anti-GFAP (SAB5700611)とAnti-Rabbit IgG (H+L)(SAB4600045)の2つの抗体を選んでいます。これらの抗体は理論的には相互に結合できますか? また、これら2つの抗体の推奨濃度についても教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. Anti-GFAP (SAB5700611) is a primary antibody targeting the Glial fibrillary acidic protein found in astrocytes. When used in conjunction with Anti-Rabbit IgG (H+L) (SAB4600045) in an experiment, e.g., immunofluorescence or western blot, the goat-produced Anti-Rabbit IgG (H+L) secondary antibody (SAB4600045) would bind to the rabbit-produced Anti-GFAP primary antibody. This is because the secondary antibody is specific for rabbit immunoglobulins, and the primary antibody is produced in rabbits, thus containing rabbit IgG.
      Regarding the working concentrations, see the dilutions factors for each item below. Please note that this information is also listed in the Properties section of the product page.
      SAB5700611
      immunofluorescence: 1:50-1:200
      western blot: 1:500-1:2000
      SAB4600045
      flow cytometry: 1-10 μg/mL
      immunocytochemistry: suitable
      immunohistochemistry: suitable
      indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL