Documentos Principais
SAB5700565
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EphA3-Y779 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
EK4, EPHA3, ETK, ETK1, HEK, HEK4, TYRO4
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.258,00
R$ 2.258,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.258,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
110
reatividade de espécies
human
concentração
2.26 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr779)
Informações sobre genes
human ... EPHA3(2042)
Descrição geral
This gene belongs to the ephrin receptor subfamily of the protein-tyrosine kinase family. EPH and EPH-related receptors have been implicated in mediating developmental events, particularly in the nervous system. Receptors in the EPH subfamily typically have a single kinase domain and an extracellular region containing a Cys-rich domain and 2 fibronectin type III repeats. The ephrin receptors are divided into 2 groups based on the similarity of their extracellular domain sequences and their affinities for binding ephrin-A and ephrin-B ligands. This gene encodes a protein that binds ephrin-A ligands. Two alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.
Imunogênio
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y779 of human EphA3.
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)