Documentos Principais
SAB5700534
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLN-S16 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CMD1P, CMH18, PLB, PLN
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.011,00
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
6
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
0.65 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer16)
Informações sobre genes
human ... PLN(5350)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is found as a pentamer and is a major substrate for the cAMP-dependent protein kinase in cardiac muscle. The encoded protein is an inhibitor of cardiac muscle sarcoplasmic reticulum Ca(2+)-ATPase in the unphosphorylated state, but inhibition is relieved upon phosphorylation of the protein. The subsequent activation of the Ca(2+) pump leads to enhanced muscle relaxation rates, thereby contributing to the inotropic response elicited in heart by beta-agonists. The encoded protein is a key regulator of cardiac diastolic function. Mutations in this gene are a cause of inherited human dilated cardiomyopathy with refractory congestive heart failure, and also familial hypertrophic cardiomyopathy.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S16 of human PLN
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)