Documentos Principais
SAB5700512
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TP53BP1-T543 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
53BP1, TDRD30, TP53, TP53BP1, p202, p53BP1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.258,00
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
213
214
reatividade de espécies
human
concentração
1.07 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr543)
Informações sobre genes
human ... TP53BP1(7158)
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around T543 of human TP53BP1 (NP_001135451.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)