Documentos Principais
SAB5700458
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-BCAR1-Y410 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
BCAR1, CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.258,00
R$ 2.258,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.258,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
77
93
95
97
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
0.57 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr410)
Informações sobre genes
human ... BCAR1(9564)
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y410 of human BCAR1
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)