SAB5700451
Anti-Phospho-INPP5D-Y1020 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
INPP5D, SHIP, SHIP-1, SHIP1, SIP-145, hp51CN, p150Ship
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
109
133
reatividade de espécies
human
concentração
1.26 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1020)
Informações sobre genes
human ... INPP5D(3635)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1