Documentos
SAB5700432
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IκBα-S32/36 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
EDAID2, IKB alpha, IKBA, MAD-3, NFKBI, NFKBIA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
35
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
0.54 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer32/pSer36)
Informações sobre genes
human ... NFKBIA(4792)
Descrição geral
This gene encodes a member of the NF-kappa-B inhibitor family, which contain multiple ankrin repeat domains. The encoded protein interacts with REL dimers to inhibit NF-kappa-B/REL complexes which are involved in inflammatory responses. The encoded protein moves between the cytoplasm and the nucleus via a nuclear localization signal and CRM1-mediated nuclear export. Mutations in this gene have been found in ectodermal dysplasia anhidrotic with T-cell immunodeficiency autosomal dominant disease.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around S32 & S36 of human IκBα (NP_065390.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1