Documentos
SAB5700409
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKCδ/θ-S643/676 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
PRKCD, PRKCQ
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
67
74
77
80
81
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
0.36 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer643/pSer676)
Informações sobre genes
human ... PRKCD(5580)
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S643/676 of human PKCδ/θ
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1