SAB5700388
Anti-Phospho-HER2/ERBB2-Y1221/1222 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CD340, ERBB2, ErbB2, HER-2, HER-2/neu, HER2, HER2/ErbB2, MLN 19, MLN19, NEU, NGL, TKR1, erb-b2 receptor tyrosine kinase 2
Selecione um tamanho
R$ 2.258,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.258,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
134
136
137
62
70
97
reatividade de espécies
human
concentração
5.8 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1221/pTyr1222)
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)