Documentos
SAB5700382
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eNOS-T495 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ECNOS, NOS3, eNOS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
133
67
68
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1.76 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr495)
Informações sobre genes
human ... NOS3(4846)
Descrição geral
Nitric oxide is a reactive free radical which acts as a biologic mediator in several processes, including neurotransmission and antimicrobial and antitumoral activities. Nitric oxide is synthesized from L-arginine by nitric oxide synthases. Variations in this gene are associated with susceptibility to coronary spasm. Alternative splicing and the use of alternative promoters results in multiple transcript variants.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around T495 of human eNOS (NP_000594.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1