Documentos Principais
SAB5700323
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-RB-S795 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
OSRC, PPP1R130, RB, RB1, Rb, p105-Rb, pRb, pp110
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.258,00
R$ 2.258,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.258,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
106
reatividade de espécies
human
concentração
0.52 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer795)
Informações sobre genes
human ... RB1(5925)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a negative regulator of the cell cycle and was the first tumor suppressor gene found. The encoded protein also stabilizes constitutive heterochromatin to maintain the overall chromatin structure. The active, hypophosphorylated form of the protein binds transcription factor E2F1. Defects in this gene are a cause of childhood cancer retinoblastoma (RB), bladder cancer, and osteogenic sarcoma.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around S795 of human RB (NP_000312.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)