Documentos Principais
SAB5700270
Sigma-Aldrich
Anti-GDI2 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
GDI2, HEL-S-46e, RABGDIB
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.258,00
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
45
50
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
3.19 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:200-1:3000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GDI2(2665)
Descrição geral
GDP dissociation inhibitors are proteins that regulate the GDP-GTP exchange reaction of members of the rab family, small GTP-binding proteins of the ras superfamily, that are involved in vesicular trafficking of molecules between cellular organelles. GDIs slow the rate of dissociation of GDP from rab proteins and release GDP from membrane-bound rabs. GDI2 is ubiquitously expressed. The GDI2 gene contains many repetitive elements indicating that it may be prone to inversion/deletion rearrangements. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 296-445 of human GDI2 (NP_001485.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)