Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
SAB5700257
Sigma-Aldrich
Anti-YBX1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
BP-8, CBF-A, CSDA2, CSDB, DBPB, EFI-A, MDR-NF1, NSEP-1, NSEP1, YB-1, YB1, YBX1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.258,00
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
35
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.29 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... YBX1(4904)
Descrição geral
This gene encodes a highly conserved cold shock domain protein that has broad nucleic acid binding properties. The encoded protein functions as both a DNA and RNA binding protein and has been implicated in numerous cellular processes including regulation of transcription and translation, pre-mRNA splicing, DNA reparation and mRNA packaging. This protein is also a component of messenger ribonucleoprotein (mRNP) complexes and may have a role in microRNA processing. This protein can be secreted through non-classical pathways and functions as an extracellular mitogen. Aberrant expression of the gene is associated with cancer proliferation in numerous tissues. This gene may be a prognostic marker for poor outcome and drug resistance in certain cancers. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on multiple chromosomes.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human YBX1 (NP_004550.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)