Documentos Principais
SAB5700255
Sigma-Aldrich
Anti-NOTCH1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
AOS5, AOVD1, Activated NOTCH1, NOTCH1, TAN1, hN1, notch 1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.011,00
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
272
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOTCH1(4851)
Descrição geral
This gene encodes a member of the NOTCH family of proteins. Members of this Type I transmembrane protein family share structural characteristics including an extracellular domain consisting of multiple epidermal growth factor-like (EGF) repeats, and an intracellular domain consisting of multiple different domain types. Notch signaling is an evolutionarily conserved intercellular signaling pathway that regulates interactions between physically adjacent cells through binding of Notch family receptors to their cognate ligands. The encoded preproprotein is proteolytically processed in the trans-Golgi network to generate two polypeptide chains that heterodimerize to form the mature cell-surface receptor. This receptor plays a role in the development of numerous cell and tissue types. Mutations in this gene are associated with aortic valve disease, Adams-Oliver syndrome, T-cell acute lymphoblastic leukemia, chronic lymphocytic leukemia, and head and neck squamous cell carcinoma.
Imunogênio
A synthetic peptide of human NOTCH1
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)