Documentos Principais
SAB5700254
Sigma-Aldrich
Anti-CAST antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
BS-17, CAST, PLACK
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
mouse, human, rat
técnica(s):
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
63
71- 84
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.96 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAST(831)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is an endogenous calpain (calcium-dependent cysteine protease) inhibitor. It consists of an N-terminal domain L and four repetitive calpain-inhibition domains (domains 1-4), and it is involved in the proteolysis of amyloid precursor protein. The calpain/calpastatin system is involved in numerous membrane fusion events, such as neural vesicle exocytosis and platelet and red-cell aggregation. The encoded protein is also thought to affect the expression levels of genes encoding structural or regulatory proteins. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 550-650 of human CAST (NP_001177371.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)