Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5700217
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJB1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
DNAJB1, HSPF1, Hdj1, Hsp40, RSPH16B, Sis1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.258,00
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
27
38
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
0.58 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DNAJB1(3337)
Descrição geral
This gene encodes a member of the DnaJ or Hsp40 (heat shock protein 40 kD) family of proteins. DNAJ family members are characterized by a highly conserved amino acid stretch called the ′J-domain′ and function as one of the two major classes of molecular chaperones involved in a wide range of cellular events, such as protein folding and oligomeric protein complex assembly. The encoded protein is a molecular chaperone that stimulates the ATPase activity of Hsp70 heat-shock proteins in order to promote protein folding and prevent misfolded protein aggregation. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-340 of human DNAJB1 (NP_006136.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)