Documentos Principais
SAB5700148
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX2 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
HEL-S-2a, NKEF-B, NKEFB, PRDX2, PRP, PRX2, PRXII, PTX1, TDPX1, TPX1, TSA
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.258,00
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.258,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.258,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
15
21
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
6.62 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDX2(7001)
Descrição geral
This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antioxidant enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides. The encoded protein plays an antioxidant protective role in cells, and it may contribute to the antiviral activity of CD8(+) T-cells. The crystal structure of this protein has been resolved to 2.7 angstroms. This protein prevents hemolytic anemia from oxidative stress by stabilizing hemoglobin, thus making this gene a therapeutic target for patients with hemolytic anemia. This protein may have a proliferative effect and play a role in cancer development or progression. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 5, 6, 10 and 13.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-142 of human PRDX2 (NP_859428.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)