Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
SAB5700123
Sigma-Aldrich
Anti-HuR/ELAVL1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ELAV1, ELAVL1, HUR, HuR / ELAVL1, Hua, MelG
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.011,00
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.011,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.011,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
36
38
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.36 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELAVL1(1994)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the ELAVL family of RNA-binding proteins that contain several RNA recognition motifs, and selectively bind AU-rich elements (AREs) found in the 3′ untranslated regions of mRNAs. AREs signal degradation of mRNAs as a means to regulate gene expression, thus by binding AREs, the ELAVL family of proteins play a role in stabilizing ARE-containing mRNAs. This gene has been implicated in a variety of biological processes and has been linked to a number of diseases, including cancer. It is highly expressed in many cancers, and could be potentially useful in cancer diagnosis, prognosis, and therapy.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-326 of human HuR / ELAVL1 (NP_001410.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)