SAB5700093
Anti-LGALS3 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CBP35, GAL3, GALBP, GALIG, L31, LGALS2, LGALS3, MAC2
Selecione um tamanho
R$ 3.011,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.011,00
Previsão de entrega em19 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
26
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1.18 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LGALS3(3958)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)