Key Documents
SAB5700040
Sigma-Aldrich
Anti-CANT1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CANT1, DBQD, DBQD1, SCAN-1, SCAN1, SHAPY
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
27
38
44
reatividade de espécies
human
concentração
2.05 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CANT1(124583)
Descrição geral
This protein encoded by this gene belongs to the apyrase family. It functions as a calcium-dependent nucleotidase with a preference for UDP. Mutations in this gene are associated with Desbuquois dysplasia with hand anomalies. Alternatively spliced transcript variants have been noted for this gene.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 102-401 of human CANT1 (NP_001153245.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1